Learn More
Dichlorométhane-d2, 100 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 de chaque
2 Ea.
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354418 10 de chaque 10 pièces
11364418 2 Ea. 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11354418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042334.KV
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 1665-00-5 | Molecular Formula: CH2Cl2 | Molecular Weight: 86.939 g/mol
Labeled methylene chloride is used in organic chemical reactions as a general solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1665-00-5
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 86.939
Numéro MDL MFCD00000882
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Synonyme dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
CID PubChem 160586
Nom IUPAC dichloro(dideutério)méthane
SMILES C(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane-d2
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,35 g/ml
Odeur Doux
Conditionnement Ampoules prélimées
Sensibilité Sensible à l’humidité
Quantité 10 de chaque
Numéro UN UN1593
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 86.95
Pourcentage de pureté 100%