Learn More
Dichlorométhane-d2, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16358186 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
25mL
50mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
16358186 50 ml Flacon en verre 50mL
10002260 5 ml Flacon en verre 5mL
16348186 10 ml Flacon en verre 10mL
10134290 25 ml Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 16358186 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 176110500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    830.00€
    760.00€ / 50mL
    Économisez 70.00€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.939 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1665-00-5
Formule moléculaire CH2Cl2
Numéro MDL MFCD00000882
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Synonyme dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d2, dichloro dideuterio methane, cd2cl2, dichloromethane-d', 99.96 atom % d, dichloro 2h2 methane, dideuteromethylene chloride, methylene chloride-d2, methane-d2, dichloro, deuterated dichloromethane
CID PubChem 160586
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane-d2
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.6+ atom % D
Densité 1,3600 g/ml
Deutérium (D) 99,60% min
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1,4218
Eau 0,04% max. (coulométrique)
Quantité 50 ml
Point de fusion -97,0°C
Point d’ébullition 40,0°C
Formule linéaire CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
SMILES [2H]C([2H])(Cl)Cl
Nom IUPAC dichloro(²H₂)méthane
Poids moléculaire (g/mol) 86.94
Poids de la formule 86.95
Qualité RMN