Learn More
Dichlorométhane-d2, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dichloromethane-d2 |
| Densité | 1,3600 g/ml |
| Indice de réfraction | 1,4218 |
| Gravité spécifique | 1,36 |
| Quantité | 10 ml |
| CAS | 1665-00-5 |
| Point de fusion | -97,0°C |
| Point d’ébullition | 40,0°C |
| Formule moléculaire | CH2Cl2 |
| Formule linéaire | CD2Cl2 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Dichloromethane-d2, for NMR, 99.8 atom % D
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane