Learn More
Dichlorométhane-d2, pour RMN, emballé en ampoules de 1,00 ml, 99,6+ % d’atome D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10398440 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1,00 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10398440 10 x 1,00 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10398440 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 217350100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    186.00€ / 10mL
    Économisez 17.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.939 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1665-00-5
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 86.939
Numéro MDL MFCD00000882
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Synonyme dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
CID PubChem 160586
Nom IUPAC dichloro(dideutério)méthane
SMILES C(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane-d2
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.6+ atom % D
Densité 1,3600 g/ml
Deutérium (D) 99,60% min
Conditionnement Ampoule
Indice de réfraction 1.4218
Eau 0,04% max. (coulométrique)
Quantité 10 x 1,00 ml
Point de fusion -97.0°C
Point d’ébullition 40.0°C
Formule linéaire CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
Poids de la formule 86.95
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane-d2
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.