Learn More
Dichlorométhane, pour l'analyse des résidus de pesticides, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit 15604210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15604210 1 L 1L
15614210 2.5 L 2.50L
15634210 6 x 1 L 6 pièces
15624210 4 x 2.5 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15604210 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 344881L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.00€
    68.73€ / 1L
    Économisez 7.27€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
Ajouter au panier
CHROMASOLV™, pour l’analyse des résidus de pesticides
  • Pour chromatographie en phase gazeuse (GC)
  • Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC
  • Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
Densité 1.325g/mL at 25°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0.22
Température d’allumage 1223°F
Tension de vapeur 24.45 psi (55°C), 6.83 psi (20°C)
Numéro UN UN1593
Beilstein 1730800
Poids de la formule 84.93g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8% (GC)
Qualité CHROMASOLV
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.