Learn More
Dichlorométhane, qualité HPLC, > 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
250mL
4L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388177 1 L 1L
11398177 250 mL 250mL
11378177 1 L 1L
15416065 4 x 1 L 1L
11308187 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11388177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022917.K2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Dichloromethane is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Nom IUPAC dichloromethane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 1.325
Quantité 1 L
Odeur Sweet
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4244
Tension de vapeur 475 hPa (356mm Hg) at 20°C
Beilstein 1730800
Point d’ébullition 39°C to 40°C
Informations sur la solubilité Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Poids de la formule 84.93
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene chloride