Learn More
Dichlorométhane, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15612590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
35 kg
250 kg
Conditionnement:
1L
2.50L
250kg
35kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15612590 2.5 L 2.50L
15602590 1 L 1L
15632590 35 kg 35kg
15622590 250 kg 250kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15612590 Fournisseur Fluka Code fournisseur 242332.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    18.19€ / 2.5L
    Économisez 129.81€
    87% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur.NF
Densité 1,318 à 1,322 g/mL à 25 °C, 1,325 g/mL à 25 °C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.22
Température d’allumage 1223 °F
Tension de vapeur 24,45 psi (55 °C), 6,83 psi (20 °C)
Numéro UN 1593
Beilstein 1730800
Poids de la formule 84,93g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 % (GC)
Qualité puriss.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.