Learn More
Dichlorométhane 99,8+%, Distol™ Stabilisé à l'amylène, 2,5 L, Fisher Chemical
Code produit 10500341 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10500341 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10500341 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur D/1853/17
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour l'analyse des résidus, Distol™ , stabilisé avec de l'amylène.
  • Examiné pour détecter les contaminants fluorescents et absorbants par UV afin de réduire les interférences pour des lignes de base plus lisses
  • Le profil d’impureté est également signalé à l’aide de la chromatographie en phase gazeuse et de trois détecteurs différents (ECD, FID et MS) pour démontrer leur caractère adapté à différentes analyses
  • Contient environ 15 à 200 ppm d’amylène comme conservateur
  • Conforme également aux spécifications ACS
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion -97 °C
CAS 75-09-2
Couleur Incolore
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Formule moléculaire CH2Cl2
Tension de vapeur 350 mbar à 20 °C
Numéro MDL MFCD00000881
Viscosité 0,43 mPaS à 20 °C
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Point d’ébullition 39 °C
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nom IUPAC dichlorométhane
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI:15767
Poids de la formule 84,93g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene chloride