Learn More
Dichlorométhane, qualité spectrophotométrique, 99,7+ %, stab. avec de l’amylène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308377
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
Code produit. 11308377
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 032440.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Dichloromethane is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-09-2
Formule moléculaire CH2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
Numéro MDL MFCD00000881
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nom IUPAC dichlorométhane
SMILES ClCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethane
Point de fusion -95°C
Note relative au nom Stabilized with amylene
Densité 1.325 g/mL
Point d’ébullition 39°C to 40°C
Quantité 1 L
Odeur Sweet
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4244
Numéro UN UN1593
Beilstein 1730800
Merck Index 14,6063
Informations sur la solubilité Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Poids de la formule 84.93
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité Spectrophotométrique