Learn More
Éther dichlorométhylique méthylique, TRC
Code produit 30380643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30380643 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30380643 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43544025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethyl Methyl Ether
CAS 4885-02-3
Formule moléculaire C2H4Cl2O
Quantité 25 g
Synonyme 1,1-Dichlorodimethyl Ether, 1,1-Dichloromethyl Methyl Ether, Chloromyl, Dichloromethoxymethane, Dichloromethyl Methyl Ether, Methoxydichloromethane, Methyl alpha,alpha-dichloromethyl Ether, NSC 91480, alpha,alpha-Dichloromethyl Methyl Ether
Formule InChI InChI=1S/C2H4Cl2O/c1-5-2(3)4/h2H,1H3
SMILES COC(Cl)Cl
Nom IUPAC dichloro(méthoxy)méthane
Poids moléculaire (g/mol) 114.96
Poids de la formule 113.9639