Learn More
Éther dichlorométhylique méthylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dichloromethyl Methyl Ether |
| CAS | 4885-02-3 |
| Formule moléculaire | C2H4Cl2O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1,1-Dichlorodimethyl Ether, 1,1-Dichloromethyl Methyl Ether, Chloromyl, Dichloromethoxymethane, Dichloromethyl Methyl Ether, Methoxydichloromethane, Methyl alpha,alpha-dichloromethyl Ether, NSC 91480, alpha,alpha-Dichloromethyl Methyl Ether |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H4Cl2O/c1-5-2(3)4/h2H,1H3 |
| SMILES | COC(Cl)Cl |
| Nom IUPAC | dichloro(méthoxy)méthane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 114.96 |
| Poids de la formule | 113.9639 |