Learn More
(Dichlorométhylène)chlorure de diméthylammonium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11405043 25 g 25g
11415043 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11405043 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12300.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 33842-02-3 | C3H6Cl3N | 162.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33842-02-3
Formule moléculaire C3H6Cl3N
Poids moléculaire (g/mol) 162.44
Numéro MDL MFCD00011870
Clé InChI NRNFKRFWZQQDMD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dichloromethylene dimethylammonium chloride, phosgeniminium chloride, n-dichloromethylene-n-methylmethanaminium chloride, methanaminium, n-dichloromethylene-n-methyl-, chloride, dichloromethylene-dimethyliminium chloride, dichloromethylenedimethylammonium chloride, dichloromethylidene dimethylazanium chloride, phosgeneiminium chloride, phosgene-iminium chloride
CID PubChem 2723945
Nom IUPAC Dichlorométhylidène(diméthyl)azanium ; Chlorure
SMILES [Cl-].CN(C)[C+](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (Dichloromethylene)dimethylammonium chloride
Point de fusion ∼185°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 4157987
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 162.45
Pourcentage de pureté 95%