Learn More
Chlorure de dichlorométhylène-diméthyliminium, TRC
Code produit 30371736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371736 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4379205G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichloromethylene-dimethyliminium Chloride
CAS 33842-02-3
Formule moléculaire C3 H6 Cl2 N
Quantité 5 g
Synonyme (Dichloromethylene)dimethylammonium chloride, Phosgeniminium chloride, Vilsmeier reagent
Formule InChI InChI=1S/C3H6Cl2N/c1-6(2)3(4)5/h1-2H3/q+1
SMILES C[N+](=C(Cl)Cl)C
Nom IUPAC diclorometilideno(dimetil)azanio
Poids moléculaire (g/mol) 126.992
Poids de la formule 125.988