Learn More
Chlorure de dichlorométhylène-diméthyliminium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dichloromethylene-dimethyliminium Chloride |
| CAS | 33842-02-3 |
| Formule moléculaire | C3 H6 Cl2 N |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | (Dichloromethylene)dimethylammonium chloride, Phosgeniminium chloride, Vilsmeier reagent |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6Cl2N/c1-6(2)3(4)5/h1-2H3/q+1 |
| SMILES | C[N+](=C(Cl)Cl)C |
| Nom IUPAC | diclorometilideno(dimetil)azanio |
| Poids moléculaire (g/mol) | 126.992 |
| Poids de la formule | 125.988 |