Learn More
Dichlorophénylborane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10116000 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10116000 5 g Flacon en verre 5g
10083953 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10116000 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 318550050
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 873-51-8 | C6H5BCl2 | 158.82 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873-51-8
Formule moléculaire C6H5BCl2
Poids moléculaire (g/mol) 158.82
Numéro MDL MFCD00013612
Clé InChI NCQDQONETMHUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylboron dichloride, borane, dichlorophenyl, dichloro phenyl borane, phenyldichloroborane, phenylboron dibromide, dichlorophenylboron, dichloro-phenyl borane, dichlorophenylborane, bis chloranyl-phenyl-borane, dichloro-phenyl-boron
CID PubChem 136678
Nom IUPAC Dichloro(phényl)borane
SMILES B(C1=CC=CC=C1)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichlorophenylborane
Point de fusion 7.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.2200g/mL
Point d’ébullition 175.0°C
Point d’éclair −14°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5BCl2
Indice de réfraction 1.5450 to 1.5470
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.22
Poids de la formule 158.82
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichlorophenylborane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichlorophenylborane