Learn More
Dichlorophénylsilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11945911 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11945911 25 mL Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11945911 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 432340250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichlorophenylsilane
CAS 1631-84-1
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.2040g/mL
Point d’ébullition 65.0°C to 66.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H5Cl2Si
Indice de réfraction 1.5245 to 1.5275 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00039296
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.204
Synonyme phenyldichlorosilane, dichlorophenylsilane, dichloro phenyl silane, dichloro phenyl silicon, benzene, dichlorosilyl, phenyl dichlorosilane, phenyl hydrogen dichlorosilane, phenyl-dichlorosilane, phenyldichloro silane, dichloro phenyl silyl
Clé InChI XNAFLNBULDHNJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl[Si](Cl)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC dichloro(phényle)silyl
Poids moléculaire (g/mol) 176.09
CID PubChem 6327324
Poids de la formule 177.11
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline