Learn More
Dichlorotetraakis[2-(2-pyridyl)phényl]diiridium(III), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352909 100 mg 100mg
11362909 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352909 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27752.MC
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 92220-65-0 | C22H16ClIrN2 | 536.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92220-65-0
Formule moléculaire C22H16ClIrN2
Poids moléculaire (g/mol) 536.05
Numéro MDL MFCD07784515,MFCD28144567
Clé InChI ORDROLZETYMBQO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme bis 2-pyridin-2-yl phenyl iridium iii chloride
CID PubChem 132274317
Nom IUPAC iridium(3+) bis(2-(pyridin-2-yl)benzen-1-ide) chloride
SMILES [Cl-].[Ir+3].C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1.C1=CC=C([C-]=C1)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichlorotetrakis[2-(2-pyridyl)phenyl]diiridium(III)
Quantité 100 mg
Poids de la formule 1072.09