Learn More
Dichlorotris(triphénylphosphine)ruthénium(II), Premion™, 99,95 % (métaux), Ru 10,2 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11385998 1 g 1g
11375998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11385998 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010504.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 15529-49-4 | C54H45Cl2P3Ru | 958.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15529-49-4
Formule moléculaire C54H45Cl2P3Ru
Poids moléculaire (g/mol) 958.85
Numéro MDL MFCD00013077
Clé InChI KSHWMFNJCNGTJO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme dichlorotris triphenylphosphine ruthenium ii, tris triphenylphosphine ruthenium ii chloride, dichlorotris triphenylphosphino ruthenium ii, tris triphenylphosphine ruthenium ii dichloride, dichlorotris triphenylphosphine ruthenium, ruthenium ii-tris triphenylphosphine dichloride, tris triphenylphosphine dichlororuthenium, ruthenium dichlorotris triphenylphosphine, pubchem12822
CID PubChem 11007548
Nom IUPAC dichlororuthénium ; Triphénylphosphane
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ru+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Point de fusion 132°C to 134°C
Couleur Marron à noir
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 1 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Very slightly soluble (with dissociation) in acetone, alcohol, chloroform, ethyl acetate, and toluene
Poids de la formule 958.86
Pourcentage de pureté 99.95%
Qualité Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 10,2 % min
Forme physique Poudre cristalline