Learn More
Dichlorotris(triphénylphosphine)ruthénium(II), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dichlorotris(triphenylphosphine)ruthenium(II) |
| CAS | 15529-49-4 |
| Formule moléculaire | 3[C18H15P].Cl2Ru |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/3C18H15P.2ClH.Ru/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h3*1-15H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2 |
| SMILES | Cl[Ru]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9 |
| Nom IUPAC | dichlororuthénium ; Triphénylphosphane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 958.83 |
| Poids de la formule | 958.1155 |