Learn More
Dichlorotris(triphenylphosphino)ruthenium (II), 97%, BLD Pharm™
Code produit 30778130
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30778130 1 g
30776278 5 g
30769129 100 g
30767325 10 g
30774969 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30778130 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1243821g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Dichlorotris(triphenylphosphino)ruthenium (II)
CAS 15529-49-4
Formule moléculaire C54H45Cl2P3Ru
Numéro MDL MFCD00013077
Quantité 1 g
SMILES [Cl-][Ru+2]([Cl-])([P](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)([P](C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)[P](C7=CC=CC=C7)(C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9
Poids moléculaire (g/mol) 958.83
Pourcentage de pureté 97%