Learn More
Diclazuril, MedChemExpress
Code produit 16458256
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16458256 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16458256 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0357
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
MedChemExpress Diclazuril (R-64433), a benzeneacetonitrile derivative, is a potent and orally active anticoccidial agent. Diclazuril can be used for the research of certain infectious and parasitic diseases, including coccidiosis, acute toxoplasmosis, equine protozoal pyoencephalitis (EPM) et.al.
Diclazuril (R-64433), a benzeneacetonitrile derivative, is a potent and orally active anticoccidial agent. Diclazuril can be used for the research of certain infectious and parasitic diseases, including coccidiosis, acute toxoplasmosis, equine protozoal pyoencephalitis (EPM) et.al.
Spécification
Nom chimique ou matériau Diclazuril
Forme physique Solid
CAS 101831-37-2
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H9Cl3N4O2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme R-64433
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (61.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=O)N(N=C1)C2=CC(Cl)=C(C(C#N)C3=CC=C(Cl)C=C3)C(Cl)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 407.64
Poids de la formule 407.64
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research