Learn More
Diclazuril, TRC
Code produit 30376482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30376482 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30376482 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43620050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diclazuril
CAS 101831-37-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C17 H9 Cl3 N4 O2
Quantité 50 mg
Synonyme 2,6-Dichloro-α-(4-chlorophenyl)-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl)benzeneacetonitrile, Clinacox, Diclazuril, Nuoqiu, P 64433, R 64433, Vecoxan
Formule InChI InChI=1S/C17H9Cl3N4O2/c18-10-3-1-9(2-4-10)12(7-21)16-13(19)5-11(6-14(16)20)24-17(26)23-15(25)8-22-24/h1-6,8,12H,(H,23,25,26)
SMILES Clc1ccc(cc1)C(C#N)c2c(Cl)cc(cc2Cl)N3N=CC(=O)NC3=O
Nom IUPAC 2-(4-chlorophényl)-2-[2,6-dichloro-4-(3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)phényl]acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 407.64
Poids de la formule 405.9791
Pourcentage de pureté >95