Learn More
Diclofenac Acid, TRC
Code produit 30040803
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30040803 1 g 1g
30041175 10 g 10g
30040884 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30040803 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4364651G
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15307-86-5
Formule moléculaire C14 H11 Cl2 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 296.15
Synonyme Acetic acid, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]- (8CI), 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid, 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid, 2-(2,6-Dichlorophenylamino)phenylacetic acid, 2-[2-(2,6-Dichlorophenylamino)phenyl]acetic acid, DCF 100C, Dichlofenac, Diclac, Diclofenac, Diclofenac acid, Diclofenamic acid, Dicloftil, Diclomelan, Dicloreuma, Flector, Flector EP Tissugel, N-(2,6-Dichlorophenyl)-o-aminophenylacetic acid, Ortofen, Pennsaid, Transfenac, Vetagesic, Voltaflan, Voltaren Dolo, Zolterol, Zorvolex, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid
Nom IUPAC 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetic acid
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Diclofenac
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19)
Poids de la formule 295.0167
Pourcentage de pureté >95%