Learn More
Diclofenac Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diclofenac |
| Quantité | 10 g |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H11Cl2NO2/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19/h1-7,17H,8H2,(H,18,19) |
| Poids de la formule | 295.0167 |
| Pourcentage de pureté | >95% |