Learn More
Diclofenac Alcohol (Diclofenac Impurity), TRC
Code produit 30132929
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132929 50 mg 50mg
30134144 25 mg 25mg
17953405 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132929 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43569850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 27204-57-5
Formule moléculaire C13 H11 Cl2 N O
Poids moléculaire (g/mol) 268.14
Synonyme [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]methanol, Diclofenac Sodium Imp. C (EP)
Nom IUPAC [2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]methanol
SMILES OCc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau (2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl)methanol
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2
Poids de la formule 267.0218
Pourcentage de pureté >95%