Learn More
Diclofenac diethylamine, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Description
Diclofenac diethylamine is a potent and nonselective anti-inflammatory agent, acts as a COX inhibitor, with IC50s of 4 and 1.3 nM for human COX-1 and COX-2 in CHO cells, and 5.1 and 0.84 μM for ovine COX-1 and COX-2, respectively. Diclofenac diethylamine induces apoptosis of neural stem cells (NSCs) via the activation of the caspase cascade.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diclofenac diethylamine |
| CAS | 78213-16-8 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H22Cl2N2O2 |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 150 mg/mL (406.18 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=CC=C1NC2=C(Cl)C=CC=C2Cl.CCNCC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 369.29 |
| Poids de la formule | 369.29 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.