Learn More
Diclofenac Ethyl Ester, TRC
Code produit 30011911
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011911 250 mg 250mg
30003435 50 mg 50mg
30009918 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011911 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD436495250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15307-77-4
Formule moléculaire C16 H15 Cl2 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 324.2
Synonyme Ethyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Ethyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Aceclofenac Imp. C (EP), Ethyl Ester of Diclofenac
Nom IUPAC ethyl 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
SMILES CCOC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Diclofenac Ethyl Ester
Quantité 250 mg
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C16H15Cl2NO2/c1-2-21-15(20)10-11-6-3-4-9-14(11)19-16-12(17)7-5-8-13(16)18/h3-9,19H,2,10H2,1H3
Poids de la formule 323.048
Pourcentage de pureté >95%