Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diclofénac de sodium, 98 %
Code produit 12317163 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12317163 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12317163 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 445250100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le diclofénac sodique, numéro CAS 15307-79-6, est un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) qui inhibe la synthèse de la prostaglandine.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
Le diclofénac est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) présentant des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques
Il a été démontré que le diclofénac possède des capacités anti-tumorales grâce à l’inhibition de l’expression de MYC et du métabolisme du glucose dans des modèles de mélanome et de leucémie
Applications
Le diclofénac sodique peut être utilisé comme anti-oxydant et comme phagocyte de radical libre
Il a été démontré que l’activité anti-bactérienne contre Listeria, E. coli et M. tuberculosis est partiellement inhibée par la synthèse d’ADN bactérien
Il peut être utilisé pour l’étude de l’activité métabolique comme substrat du CYP2C9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diclofenac sodium
CAS 15307-79-6
Point de fusion 283.0°C to 285.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14H10Cl2NNaO2
Quantité 10 g
Merck Index 15,3091
Synonyme diclofenac sodium, sodium diclofenac, diclofenac sodium salt, voltaren, solaraze, anthraxiton, prophenatin, allvoran, batafil, delimon
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50mg/mL
Clé InChI KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)[O-])NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl.[Na+]
Nom IUPAC Sodium ;2 -[2-(2,6-dichloroanilino)phényl]acétate
Poids moléculaire (g/mol) 318.13
CID PubChem 5018304
ChEBI CHEBI:4509
Poids de la formule 318.13
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diclofenac sodium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.