Learn More
R&D Systems™ Diclofenac sodium salt
Description
Nonsteroidal, anti-inflammatory drug (NSAID); inhibits COX-1 and COX-2 (IC50 values are 0.075 μM for COX-1 and 0.038 μM for COX-2 in human whole blood assay).
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Diclofenac sodium salt |
| CAS | 15307-79-6 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C14H10Cl2NNaO2 |
| Poids de la formule | 318.13 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 318.129 |