Learn More
Diclosan, TRC
Code produit 17914935
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17914935 100 mg 100mg
17904235 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17914935 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD436620100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3380-30-1
Formule moléculaire C12 H8 Cl2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 255.1
Synonyme Phenol, 5-chloro-2-(p-chlorophenoxy)- (7CI,8CI), 5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol, 2-Hydroxy-4,4'-dichlorodiphenyl ether, 4,4'-Dichloro-2-hydroxydiphenyl ether, Diclosan, Soneclosan, Tinopal HP 100, Tinosan HP 100, p-Chlorophenyl 2-hydroxy-4-chlorophenyl ether
Nom IUPAC 5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol
SMILES Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Diclosan
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H8Cl2O2/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15/h1-7,15H
Poids de la formule 253.9901
Pourcentage de pureté >95%