Learn More
Octacarbonyl dicoboralte, 95 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10687431 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10687431
Marque: Thermo Scientific Acros 291840050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10210-68-1 | C8Co2O8 | 341.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10210-68-1
Formule moléculaire C8Co2O8
Poids moléculaire (g/mol) 341.95
Numéro MDL MFCD00016024
Synonyme carbon monoxide; cobalt 2+, dicobalt octacarbonyl stabilised with hexane, cobalt carbonyl, moistened with hexane hexane co
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicobalt octacarbonyl
Note relative au nom 95%
Point de fusion 51.0°C to 52.0°C
Couleur Rouge orangé à rouge
Densité 1.8100g/mL
Point d’éclair −13°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Co2(CO)8
Quantité 5 g
Merck Index 15,3095
Gravité spécifique 1.81
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and carbon disulfide
Stabilisateur 5% max. hexane
Poids de la formule 341.95
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Cristaux ou flocons
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dicobalt octacarbonyl, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
Conseils de prudence
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.