Learn More
Dicoumarol, MedChemExpress
Code produit 16479116
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16479116 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16479116 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0645
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress Dicoumarol is an inhibitor of both NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 (NQO1) and PDK1 with IC50s of 0.37 and 19.42 μM, respectively.
Dicoumarol is an inhibitor of both NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 (NQO1) and PDK1 with IC50s of 0.37 and 19.42 μM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicoumarol
CAS 66-76-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H12O6
Quantité 100 mg
Synonyme Dicumarol
Informations sur la solubilité H2O : 25 mg/mL (74.34 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) ∣DMSO : 3.67 mg/mL (10.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(CC2=C(O)C3=CC=CC=C3OC2=O)=C(O)C4=CC=CC=C4O1
Poids moléculaire (g/mol) 336.29
Poids de la formule 336.29
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease