Learn More
Dicumarol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10666592 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10666592 5 g Flacon en verre 5g
10184590 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10666592 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 204120050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 66-76-2 | C19H12O6 | 336.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66-76-2
Formule moléculaire C19H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 336.30
Numéro MDL MFCD00006857
Clé InChI DOBMPNYZJYQDGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicumarol, dicoumarol, bishydroxycoumarin, dicoumarin, melitoxin, antitrombosin, baracoumin, dicoumal, dicumarine, acadyl
CID PubChem 54676038
ChEBI CHEBI:4513
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-[(4-hydroxy-2-oxo-2H-chromen-3-yl)methyl]-2H-chromen-2-one
SMILES OC1=C(CC2=C(O)C3=CC=CC=C3OC2=O)C(=O)OC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicumarol
Note relative au nom 99%
Point de fusion 290.0°C to 292.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 19, 197
Merck Index 15, 3100
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible. Other solubilities: practically insoluble in alcohols,ether,aceton,soluble in aq.alkaline solutions,pyridine and,similar org.bases,slightly soluble in benzene and chloroform
Poids de la formule 336.29
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dicumarol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.