Learn More
Dicumarol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15435819 5 g 5g
15445819 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435819 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63634.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Inhibiteur de la réductase de la vitamine K possédant des propriétés anticoagulantes
Dicumarol is a natural chemical used as an anticoagulant agents that functions as a vitamin K antagonist and is also a derivative of Coumarin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dicumarol est un produit chimique naturel utilisé comme anticoagulant fonctionnant comme un antagoniste de la vitamine K et qui est également un dérivé de Coumarine.
Solubilité
Soluble dans les solutions aqueuses alcalines, les bases organiques, le 0,1 NaOH N (15 mg/mL), la pyridine (50 mg/mL), le chloroforme (légèrement soluble) et le benzène (légèrement soluble). Insoluble dans l’eau et les alcools.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66-76-2
Formule moléculaire C19H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 336.30
Numéro MDL MFCD00006857
Clé InChI DOBMPNYZJYQDGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicumarol, dicoumarol, bishydroxycoumarin, dicoumarin, melitoxin, antitrombosin, baracoumin, dicoumal, dicumarine, acadyl
CID PubChem 54676038
ChEBI CHEBI:4513
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-[(4-hydroxy-2-oxochromen-3-yl)méthyl]chromen-2-one
SMILES OC1=C(CC2=C(O)C3=CC=CC=C3OC2=O)C(=O)OC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicumarol
Point de fusion 286°C to 289°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Merck Index 14,3090
Informations sur la solubilité Soluble in aqueous alkaline solutions,organic bases,0.1 N NaOH (15mg/ml),Pyridine (50mg/ml),chloroform (slightly soluble),and benzene (slightly soluble). Insoluble in water,and alcohols.
Poids de la formule 336.3
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dicumarol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dicoumarol