Learn More
Dicumarol, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dicumarol is a natural chemical used as an anticoagulant agents that functions as a vitamin K antagonist and is also a derivative of Coumarin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le dicumarol est un produit chimique naturel utilisé comme anticoagulant fonctionnant comme un antagoniste de la vitamine K et qui est également un dérivé de Coumarine.
Solubilité
Soluble dans les solutions aqueuses alcalines, les bases organiques, le 0,1 NaOH N (15 mg/mL), la pyridine (50 mg/mL), le chloroforme (légèrement soluble) et le benzène (légèrement soluble). Insoluble dans l’eau et les alcools.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Dicumarol |
| Point de fusion | 286°C to 289°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Merck Index | 14,3090 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in aqueous alkaline solutions,organic bases,0.1 N NaOH (15mg/ml),Pyridine (50mg/ml),chloroform (slightly soluble),and benzene (slightly soluble). Insoluble in water,and alcohols. |
| Poids de la formule | 336.3 |
| Forme physique | Poudre |