Learn More
Dicumarol, TRC
Code produit 30378427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30378427 2.5 g
30372391 5 g
30370165 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30378427 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4365902.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66-76-2
Formule moléculaire C19 H12 O6
Poids moléculaire (g/mol) 336.3
Synonyme Coumarin, 3,3'-methylenebis[4-hydroxy-, 3,3'-Methylenebis[4-hydroxy-1,2-benzopyrone], 3,3'-Methylenebis[4-hydroxycoumarin], Acadyl, Acavyl, Antitrombosin, Baracoumin, Bis(4-hydroxycoumarin-3-yl)methane, Bis-3,3'-(4-hydroxycoumarinyl)methane, Bishydroxycoumarin, Cuma, Cumid, Di-4-hydroxy-3,3'-methylenedicoumarin, Dicoumal, Dicoumarin, Dicoumarol, Dicuman, Dicumarine, Dicumarol, Dicumol, Dufalone, Kumoran, Melitoxin, NC 034, NSC 17860, NSC 221570, NSC 41834, Temparin, Trombosan
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-[(4-hydroxy-2-oxochromène-3-yl)méthyl]chrome-2-un
SMILES OC1=C(CC2=C(O)c3ccccc3OC2=O)C(=O)Oc4ccccc14
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicoumarol
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C19H12O6/c20-16-10-5-1-3-7-14(10)24-18(22)12(16)9-13-17(21)11-6-2-4-8-15(11)25-19(13)23/h1-8,20-21H,9H2
Poids de la formule 336.0634