Learn More
Peroxyde de dicumyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496908
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496908 100 g 100g
15406918 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496908 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60442.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 80-43-3 | C18H22O2 | 270.372 g/mol
Dicumyl peroxide (DCP) is used:
  • in vulcanization of rubber.
  • as a cross linking agent in the synthesis of polylactic acid composite fibers.
  • in the preparation of polyethylene composites.
  • in the synthesis of polyamide 112/ethylene vinyl acetate copolymer blends.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le peroxyde de dicumyle (DCP) est utilisé : • dans la vulcanisation du caoutchouc. • comme agent de réticulation dans la synthèse de fibres composites d’acides polylactiques. • dans la préparation des composites en polyéthylène. • dans la synthèse de mélanges de copolymères d’acétate de vinyle de polyamide 112 / éthylène.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et la plupart des solvants organiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-43-3
Formule moléculaire C18H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.372
Numéro MDL MFCD00036227
Clé InChI XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicumyl peroxide, cumene peroxide, cumyl peroxide, percumyl d, perkadox b, diisopropylbenzene peroxide, perkadox bc, perkadox sb, dicumenyl peroxide, peroxide, bis 1-methyl-1-phenylethyl
CID PubChem 6641
Nom IUPAC 2-(2-phénylpropan-2-ylperoxy)propan-2-ylbenzène
SMILES CC(C)(C1=CC=CC=C1)OOC(C)(C)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicumyl peroxide
Point de fusion 39°C to 41°C
Densité 1.56
Formule linéaire [C6H5C(CH3)2]2O2
Quantité 100 g
Numéro UN UN3110
Beilstein 2056090
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and most organic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 270.37
Pourcentage de pureté 98%