Learn More
Péroxyde de dicumyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10123051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10123051 100 g Flacon en plastique 100g
10536821 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10123051 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 349881000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 80-43-3 | C18H22O2 | 270.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Initiateurs de radicaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80-43-3
Formule moléculaire C18H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.37
Numéro MDL MFCD00036227
Clé InChI XMNIXWIUMCBBBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicumyl peroxide, cumene peroxide, cumyl peroxide, percumyl d, perkadox b, diisopropylbenzene peroxide, perkadox bc, perkadox sb, dicumenyl peroxide, peroxide, bis 1-methyl-1-phenylethyl
CID PubChem 6641
Nom IUPAC 2-(2-phénylpropan-2-ylperoxy)propan-2-ylbenzène
SMILES CC(C)(C1=CC=CC=C1)OOC(C)(C)C2=CC=CC=C2
Specifications
Nom chimique ou matériau Dicumyl peroxide
Note relative au nom 99%
Point de fusion 38.0°C to 41.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Iodometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire [C6H5C(CH3)2]2O2
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Poids de la formule 270.37
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Crystals
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dicumyl peroxide
Signal Word
  • Attention||Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Peroxyde organique Type E et F
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.