Learn More
Peroxyde de dicumyl, TRC
Code produit 30137013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137013 10 g 10g
30134082 5 g 5g
18060630 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137013 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43601310G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-43-3
Formule moléculaire C18H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.37
Synonyme Bis(1-methyl-1-phenylethyl) Peroxide, 14S-F1, 40B, ACEOX DCP, Active Dicumyl Peroxide, Akroform DC 40EPR, BC-FF, Bis(2-phenyl-2-propyl) Peroxide, Bis(alpha,alpha-dimethylbenzyl) Peroxide, C 3, C 3 (crosslinking agent), Cumene Peroxide;Cumyl Peroxide, D 100480, D 40C, DCP, DCP 40, DCP 40C, DCP 40KE, DCP 95R;DCP 98, DCP 99, Di-Cup, Di-Cup 40, Di-Cup 40A, Di-Cup 40C, Di-Cup 40HAF;Di-Cup 40KE, Di-Cup 40KE-U, Di-Cup 40KEU, Di-Cup 60, Di-Cup 90, Di-Cup R, Di-Cup T, Di-alpha-cumyl peroxide, Dicumene hydroperoxide, Dicumenyl peroxide;Dicumyl peroxide, Dicup 4OKE, Diisopropylbenzene peroxide, E-DCP 40P, F 40, F 40 (crosslinking agent), F 40P, Interox DCUP 1, Interox DCUP 40G, Isopropylbenzene peroxide, Kayacumyl D, Kayacumyl D 40C, Kayacumyl D 40K;Kayacumyl D 40MB, Kayacumyl D 40MB-S, Kayacumyl DCP, Kayacumyl DCP 40C;LX 500, Luperco 500-40C;
Nom IUPAC 2-(2-phénylpropane-2-ylperoxy)propane-2-ylbenzène
SMILES CC(C)(OOC(C)(C)c1ccccc1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicumyl Peroxide
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C18H22O2/c1-17(2,15-11-7-5-8-12-15)19-20-18(3,4)16-13-9-6-10-14-16/h5-14H,1-4H3
Poids de la formule 270.162