Learn More
Dicyandiamide, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10242462 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10242462 5 g Flacon en verre 5g
10639833 25 g Flacon en plastique 25g
10284040 1 kg Flacon en plastique 1kg
10182470 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10242462 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113810050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 461-58-5 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 461-58-5
Formule moléculaire C2H4N4
Poids moléculaire (g/mol) 84.08
Numéro MDL MFCD00008066
Clé InChI QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicyandiamide, cyanoguanidine, dicyanodiamide, 1-cyanoguanidine, n-cyanoguanidine, guanidine, cyano, pyroset do, dicyandiamido, epicure dicy 7, dicyandiamin
CID PubChem 10005
SMILES NC(N)=NC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicyandiamide
Point de fusion 208.0°C to 211.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Fieser 01,229
Merck Index 15, 3103
Informations sur la solubilité Solubility in water: 32g/L (20°C). Other solubilities: 38g/L in methanol (20°C)
Nom IUPAC 2-cyanoguanidine
Poids de la formule 84.08
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Poudre cristalline