Learn More
Dicyandiamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478663 500 g 500g
11384509 250 g 250g
11488663 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478663 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10451.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 461-58-5 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
Dicyandiamide is used in the synthesis of barbiturates. It is used as a stabilizer of ammonium dinitramide melt. It is used as hardener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dicyandiamide est utilisé dans la synthèse des barbituriques. Il est utilisé comme un stabilisateur de la fonte de dinitramide d’ammonium. Il est utilisé comme durcisseur.
Solubilité
Hydroluble (32 g/l) à20°C
Remarques
Stocker de 2 à 8°C. Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes, le nitrate d’ammonium et les chlorates de potassium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 461-58-5
Formule moléculaire C2H4N4
Poids moléculaire (g/mol) 84.08
Numéro MDL MFCD00008066
Clé InChI QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicyandiamide, cyanoguanidine, dicyanodiamide, 1-cyanoguanidine, n-cyanoguanidine, guanidine, cyano, pyroset do, dicyandiamido, epicure dicy 7, dicyandiamin
CID PubChem 10005
Nom IUPAC 2-cyanoguanidine
SMILES NC(N)=NC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicyandiamide
Point de fusion 208°C to 211°C
Densité 1.4 g/mL
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 500 g
Beilstein 605637
Merck Index 14,3092
Informations sur la solubilité Soluble in Water (32g/L ) at 20°C
Poids de la formule 84.08
Pourcentage de pureté 99%