Learn More
Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphényl)phosphine97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15486846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486846 500 mg 500mg
15476846 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15486846 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61914.ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 303111-96-8
Formule moléculaire C27H45P
Poids moléculaire (g/mol) 400.63
Numéro MDL MFCD11656073
Clé InChI DTSPXGRQYHLKLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicyclohexyl 2,4,6-triisopropylphenyl phosphine, 2,4,6 tri-isopropyl phenyl di-cyclohexylphosphine, 2,4,6-tri-isopropyl phenyl di-cyclohexylphosphine, dicyclohexyl 2,4,6-tris 1-methylethyl phenyl phosphine, dicyclohexyl 2,4,6-triisopropylphenyl phosphane, acmc-1ajbl, 2,4,6 triisopropyl phenyl dicyclohexylphosphine, 1,3,5-triisopropyl-2-dicyclohexylphosphino benzene, dicyclohexyl 2,4,6-tri propan-2-yl phenyl phosphane
CID PubChem 9801140
Nom IUPAC dicyclohexyl[2,4,6-tris(propan-2-yl)phenyl]phosphane
SMILES CC(C)C1=CC(C(C)C)=C(P(C2CCCCC2)C2CCCCC2)C(=C1)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine
Point de fusion 138°C to 140°C
Quantité 500 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 400.62
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide