Learn More
Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphényl)phosphine, TRC
Code produit 30377900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377900 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30377900 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4394485MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine
CAS 303111-96-8
Formule moléculaire C27 H45 P
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H45P/c1-19(2)22-17-25(20(3)4)27(26(18-22)21(5)6)28(23-13-9-7-10-14-23)24-15-11-8-12-16-24/h17-21,23-24H,7-16H2,1-6H3
SMILES CC(C)c1cc(C(C)C)c(P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c(c1)C(C)C
Nom IUPAC dicyclohexyl-[2,4,6-tri(propan-2-yl)phényl]phosphane
Poids moléculaire (g/mol) 400.62
Poids de la formule 400.326