Learn More
Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphényl)phosphine, TRC
Code produit 30387660
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30387660 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30387660 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4394482.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicyclohexyl(2,4,6-triisopropylphenyl)phosphine
CAS 303111-96-8
Formule moléculaire C27 H45 P
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H45P/c1-19(2)22-17-25(20(3)4)27(26(18-22)21(5)6)28(23-13-9-7-10-14-23)24-15-11-8-12-16-24/h17-21,23-24H,7-16H2,1-6H3
SMILES CC(C)c1cc(C(C)C)c(P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c(c1)C(C)C
Nom IUPAC dicyclohexyl-[2,4,6-tri(propan-2-yl)phényl]phosphane
Poids moléculaire (g/mol) 400.62
Poids de la formule 400.326