Learn More
Dicyclohexyl phthalate, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31444537
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31444537 25 g
31440501 100 g
31438517 1 kg
31434521 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31444537 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12441925g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicyclohexyl phthalate
CAS 84-61-7
Formule moléculaire C20H26O4
Numéro MDL MFCD00003849
Quantité 25 g
SMILES O=C(OC1CCCCC1)C2=CC=CC=C2C(OC3CCCCC3)=O
Poids moléculaire (g/mol) 330.42
Pourcentage de pureté 95%