Learn More
Phtalate de dicyclohexyle, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15472418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15472418 500 g 500g
15462418 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15472418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56004.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 84-61-7 | C20H26O4 | 330.424 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-61-7
Formule moléculaire C20H26O4
Poids moléculaire (g/mol) 330.424
Numéro MDL MFCD00003849
Clé InChI VOWAEIGWURALJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicyclohexyl phthalate, ergoplast fdc, unimoll 66, ergoplast.fdc, howflex cp, phthalic acid, dicyclohexyl ester, phthalic acid dicyclohexyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester, unii-cgd15m7h2n, ccris 6190
CID PubChem 6777
ChEBI CHEBI:34693
Nom IUPAC Dicyclohexyl benzène-1,2-dicarboxylate
SMILES C1CCC(CC1)OC(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)OC3CCCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicyclohexyl phthalate
Point de fusion 63°C to 67°C
Densité 1.383
Indice de réfraction 1.431
Quantité 500 g
Beilstein 1889288
Poids de la formule 330.42
Pourcentage de pureté ≥99%