Learn More
Phtalate de dicyclohexyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10549043 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10549043 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10433433 5 g Flacon en verre 5g
10260313 250 g Flacon en verre 250g
10187972 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10549043 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 375050025
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 84-61-7 | C20H26O4 | 330.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-61-7
Formule moléculaire C20H26O4
Poids moléculaire (g/mol) 330.42
Numéro MDL MFCD00003849
Clé InChI VOWAEIGWURALJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicyclohexyl phthalate, ergoplast fdc, unimoll 66, ergoplast.fdc, howflex cp, phthalic acid, dicyclohexyl ester, phthalic acid dicyclohexyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester, unii-cgd15m7h2n, ccris 6190
CID PubChem 6777
ChEBI CHEBI:34693
Nom IUPAC Dicyclohexyl benzène-1,2-dicarboxylate
SMILES C1CCC(CC1)OC(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)OC3CCCCC3
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicyclohexyl phthalate
Point de fusion 63.0°C
Couleur Blanc
Densité 207g/mL
Point d’ébullition 200.0°C to 235.0°C (4.0 mmHg)
Point d’éclair 207°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2.5 kg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 330.42
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dicyclohexyl phthalate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.