Learn More
Dicyclohexylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11364509 100 mL 100mL
11437607 500 mL 500mL
11447607 2500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11364509 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15671.AE
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 101-83-7 | C12H23N | 181.32 g/mol
Dicyclohexylamine is used as an intermediate for the production of antioxidants and vulcanization accelerator. It is used as a catalyst for flexible polyurethane foams. It is also used in agrochemicals and textile chemicals. Used to constitute ionic liquid matrices for bacterial analysis in matrix assisted laser desorption/ionisation mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La Dicyclohexylamine est utilisée comme intermédiaire pour la production d’antioxydants et d’accélérateur de vulcanisation. Elle est utilisée comme catalyseur pour les mousses de polyuréthane flexibles. Elle est également utilisée dans les produits agrochimiques et les produits chimiques textiles. Utilisé pour constituer des matrices liquides ioniques pour l’analyse bactérienne dans la spectrométrie de masse par désorption/ionisation laser assistée par matrice.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,8 g/l).
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101-83-7
Formule moléculaire C12H23N
Poids moléculaire (g/mol) 181.32
Numéro MDL MFCD00011658
Clé InChI XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicyclohexylamine, dcha, dicha, cyclohexanamine, n-cyclohexyl, n,n-dicyclohexylamine, dodecahydrodiphenylamine, dicyklohexylamin, n,n-diclohexylamine, n-cyclohexyl-cyclohexylamine, dicyklohexylamin czech
CID PubChem 7582
ChEBI CHEBI:34694
Nom IUPAC N-cyclohexylcyclohexanamine
SMILES C1CCC(CC1)NC1CCCCC1
Specifications
Nom chimique ou matériau Dicyclohexylamine
Point de fusion -2°C
Densité 0.913
Point d’ébullition 256°C
Point d’éclair 99°C (210°F)
Indice de réfraction 1.4842
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2565
Beilstein 605923
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,3095
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water (0.8g/L).
Poids de la formule 181.32
Pourcentage de pureté 98%