Learn More
Dicyclohexylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Dicyclohexylamine is used as an intermediate for the production of antioxidants and vulcanization accelerator. It is used as a catalyst for flexible polyurethane foams. It is also used in agrochemicals and textile chemicals. Used to constitute ionic liquid matrices for bacterial analysis in matrix assisted laser desorption/ionisation mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La Dicyclohexylamine est utilisée comme intermédiaire pour la production d’antioxydants et d’accélérateur de vulcanisation. Elle est utilisée comme catalyseur pour les mousses de polyuréthane flexibles. Elle est également utilisée dans les produits agrochimiques et les produits chimiques textiles. Utilisé pour constituer des matrices liquides ioniques pour l’analyse bactérienne dans la spectrométrie de masse par désorption/ionisation laser assistée par matrice.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,8 g/l).
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | Dicyclohexylamine |
| Point de fusion | -2°C |
| Densité | 0.913 |
| Point d’ébullition | 256°C |
| Point d’éclair | 99°C (210°F) |
| Indice de réfraction | 1.4842 |
| Quantité | 2500 mL |
| Numéro UN | UN2565 |
| Beilstein | 605923 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.