Learn More
Dicyclohexylamine, ≥ 99,5 % (GC), Honeywell™ Fluka™
Code produit 15645130 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15645130 500 mL Flacon en verre 500mL
15635130 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15645130 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 36620500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
pour la détermination titrimétrique des isocyanates, ≥ 99,5 % (GC)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-83-7
Formule moléculaire C12H23N
Poids moléculaire (g/mol) 181.32
Numéro MDL MFCD00011658
Clé InChI XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicyclohexylamine, dcha, dicha, cyclohexanamine, n-cyclohexyl, n,n-dicyclohexylamine, dodecahydrodiphenylamine, dicyklohexylamin, n,n-diclohexylamine, n-cyclohexyl-cyclohexylamine, dicyklohexylamin czech
CID PubChem 7582
ChEBI CHEBI:34694
Nom IUPAC N-cyclohexylcyclohexanamine
SMILES C1CCC(CC1)NC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicyclohexylamine
Point de fusion -2°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.912g/mL at 20°C
Point d’ébullition 117°C to 120°C
Point d’éclair 96°C (204.8°F)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H11)2NH
Indice de réfraction n20/D 1.484
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2565
Beilstein 605923
Densité de vapeur 6 (vs air)
Poids de la formule 181.32g/mol
Tension de vapeur 12mmHg (37.7°C)
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)